2,4-Diclorofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
147720050 147721000 147725000
ACRO147720050EA 23 EUR
ACRO147720050 ACRO147721000 ACRO147725000
2,4-Diclorofenol 99%
2,4-Diclorofenol
Formula: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Pto. Ebullición: 210
Pto. de fusión: 41…44 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002169
Núm. CAS: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,03098
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20 °C, 589 nm) (C=2 in methanol)