2,4-Diclorofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0100 8.03774.0500
8.03774.0100EA 44.1 EUR
8.03774.0100 8.03774.0500
2,4-Diclorofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Diclorofenol
Formula: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40…41 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002169
Núm. CAS: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03098
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C