Cubos, redondos, HDPE
Proveedor: BURKLE
2306-0015 2306-0010
BURK2306-0015EA 77.9 EUR
BURK2306-0015 BURK2306-0010
Cubos, redondos, HDPE
Cubos
PE, blanco.
  • Con escala de contenido, graduaciones de 1000 ml
  • Con pico
  • Asa de metal
Cubo de laboratorio para el transporte, la decantación y la mezcla. Emtición segura con caño ancho.