Tubos de microcentrífuga, con tapón a presión
Proveedor: KARTELL
2940-00 2940-04 2940-06 2940-13
211-5811EA 21.2 EUR
211-5811 211-5812 211-5813 211-5814
Tubos de microcentrífuga, con tapón a presión
Tubos Tubos de microcentrífugas
Microcentrifuge tubes with caps, made of HDPE, for Cobas Bio® and Cobas Mira® automatic analyzers.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Certificaciones: CE and IVD