3,5-Diclorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15328.06
A15328.14
A15328.18
A15328.06EA
63.1
EUR
A15328.06
A15328.14
A15328.18
3,5-Diclorofenol ≥98%
3,5-Diclorofenol
Purity: 98%
CAS No.: 591-35-5
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 1906458
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002259
Formula:
C₆H₄Cl₂O Pto. Ebullición: 233 °C Pto. de fusión: 63…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002259 Núm. CAS: 591-35-5 EINECS: 209-714-9 UN: 2020 ADR: 6.1,III |