Rolled flange bottles, narrow mouth, without clamp closure, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
214612403
391-0025EA 17.5 EUR
391-0025
Rolled flange bottles, narrow mouth, without clamp closure, DURAN®
Frascos Frascos de medios
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Para muestreo y cultivo.