Botellas herméticas, boca estrecha, con tapón, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
214654408
391-0004EA 50.4 EUR
391-0004
Botellas herméticas, boca estrecha, con tapón, DURAN®
Frascos Frascos de medios
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con cierre de porcelana y sello de goma.
  • Muy buena resistencia química.Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Para muestreo y cultivo.