Frascos, aluminio, con tapón de rosca
Proveedor: BURKLE
0327-0120 0327-1200 0327-0060 0327-0600 0327-0300 0327-0038 0327-3000 0327-5600
215-0260EA 3.5 EUR
215-0260 215-0262 215-4285 215-4286 215-0261 215-4284 215-4287 215-4288
Frascos, aluminio, con tapón de rosca
Frascos Botellas de metal
Aluminio puro (material AL 99,5). La botella de aluminio es especialmente adecuada para el almacenamiento, transporte o envío de sustancias y contramuestras que se deban conservar sin ningún tipo de contaminación.
  • Con tapón de rosca con precinto fabricado en PP con sellado interior de aluminio
  • Apto para alimentos (a excepción de alimentos muy ácidos y salinos)
  • Con homologación UN (para 60 to 5600 ml)
  • Se vacían completamente sin dejar residuos
  • Son inodoras
  • Impermeables a la luz e insensibles a la corrosión