2,5-Diclorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24787.14
B24787.22
B24787.36
B24787.14EA
27.8
EUR
B24787.14
B24787.22
B24787.36
2,5-Diclorofenol ≥98%
2,5-Diclorofenol
Purity: 98%
CAS No.: 583-78-8
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1907692
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002174
Formula:
C₆H₄Cl₂O Pto. Ebullición: 211 °C Pto. de fusión: 55…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002174 Núm. CAS: 583-78-8 EINECS: 209-520-4 UN: 2020 ADR: 6.1,III |