2-Clorofenol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 36.5 EUR
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Clorofenol 98+%
2-Clorofenol
Formula: C₆H₅ClO
Pto. Ebullición: 173…175 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 8 °C
Densidad: 1,262 g/cm³
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002159
Núm. CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,02173
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %