2-Clorofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10311.30
A10311.0B
A10311.0I
A10311.30EA
50.1
EUR
A10311.30
A10311.0B
A10311.0I
2-Clorofenol ≥99%
2-Clorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 95-57-8
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Phenol-like
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1905114
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2021
MDL No.: MFCD00002159
Formula:
C₆H₅ClO Pto. Ebullición: 175…176 °C Pto. de fusión: 7…8 °C Densidad: 1,260 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002159 Núm. CAS: 95-57-8 EINECS: 202-433-2 UN: 2021 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2154 |