2-Clorofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
8.02253.0100
8.02253.0500
8.02253.2500
8.02253.9030
8.02253.0100EA
41.3
EUR
8.02253.0100
8.02253.0500
8.02253.2500
8.02253.9030
2-Clorofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Clorofenol
Resultados test especificaciones
Solubility | 28.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 7 °C |
Molar Mass | 128.55 g/mol |
Boiling Point | 174 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13.3 hPa (50 °C) |
Flash Point | 63.9 °C |
Refractive Index | 1.5579 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.26 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 550 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |