3-Clorofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
109810250 109811000 109810050 109810010
ACRO109810250EA 36.8 EUR
ACRO109810250 ACRO109811000 ACRO109810050 ACRO109810010
3-Clorofenol 99%
3-Clorofenol
Formula: C₆H₅ClO
Pto. Ebullición: 214 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 1,218 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002256
Núm. CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,02173
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm