3-Clorofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13671.18 A13671.22 A13671.30
A13671.18EA 85.5 EUR
A13671.18 A13671.22 A13671.30
3-Clorofenol 98%
3-Clorofenol
Purity: 98+% CAS No.: 108-43-0 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5660 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 214° Beilstein Reference: 1634401 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002256
Formula: C₆H₅ClO
Pto. Ebullición: 214 °C
Pto. de fusión: 30…34 °C
Densidad: 1,245
Pto. de inflamación: 120 °C (248 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002256
Núm. CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,2154