3-Clorofenol zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
MQ200
8.20321.0050 8.20321.0250 8.20321.0010
8.20321.0050EA 92.6 EUR
8.20321.0050 8.20321.0250 8.20321.0010
3-Clorofenol zS, Sigma-Aldrich®
3-Clorofenol
Formula: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Pto. Ebullición: ∼214 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 31…34 °C
Densidad: 1.245 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 97
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002256
Núm. CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,02173
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 27.7 g/l (20 °C)
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 216.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (44 °C)
Flash Point 97 °C
Density 1.27 g/cm3 (45 °C)
pH 3.5 (27.7 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 3-(Cl)C6H4OH