4-Clorofenol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Chlorophenol
181001000 181005000 181000025 181000051
ACRO181001000EA 32.4 EUR
ACRO181001000 ACRO181005000 ACRO181000025 ACRO181000051
4-Clorofenol 99+%
4-Clorofenol
Formula: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 41…45 °C
Densidad: 1.26 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002318
Núm. CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,02173
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %