4-Clorofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15602.30 A15602.0B A15602.22
A15602.30EA 82.1 EUR
A15602.30 A15602.0B A15602.22
4-Clorofenol ≥99%
4-Clorofenol
Purity: 99% CAS No.: 106-48-9 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 217-220° Beilstein Reference: 507004 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002318
Formula: C₆H₅ClO
Pto. Ebullición: 217…220 °C
Pto. de fusión: 39…43 °C
Densidad: 1,306
Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002318
Núm. CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,2154