4-Clorofenol zS
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: p-Chlorophenol
MQ200
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.9025 8.02254.9050
8.02254.0100EA 25.8 EUR
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.9025 8.02254.9050
4-Clorofenol zS
4-Clorofenol
Formula: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Pto. Ebullición: 220
Pto. de fusión: 41…44 °C
Densidad: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002318
Núm. CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,02173
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.26 g/cm3 (45 °C)
Synonyms 4-Chloro-1-hydroxybenzene
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 4-(Cl)C6H4OH