Transportadores de frascos
Proveedor: BURKLE
0361-0006 0361-0008
BURK0361-0006EA 20.1 EUR
BURK0361-0006 BURK0361-0008
Transportadores de frascos
Portadores Portadores de frascos
Made of PP or HDPE.
  • Porta-botellas para hasta 6 botellas, caja de porta-botellas para hasta 8 botellas
  • Caja de porta-botellas: adecuada para alimentos, con fondo cerrado para evitar derrames