Adaptadores, receptor, vacío, recto, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
241312106 241313402 241314604
SCOT241312106EA 57.2 EUR
SCOT241312106 SCOT241313402 SCOT241314604
Adaptadores, receptor, vacío, recto, DURAN®
Componentes para destilación Adaptadores para destilación
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Recto, con dos juntas esmeriladas estándar y conexión de manguera de plástico con rosca.