Adaptadores con juntas esmeriladas estándar, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
241142207 241142301 241142404 241142601 241142901 241144405 241142807 241143203 241143306 241143606 241144208 241144302
SCOT241142207EA 23.6 EUR
SCOT241142207 SCOT241142301 SCOT241142404 SCOT241142601 SCOT241142901 SCOT241144405 SCOT241142807 SCOT241143203 201-1704 SCOT241143606 SCOT241144208 SCOT241144302
Adaptadores con juntas esmeriladas estándar, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Adaptadores, reducción o expansión, con juntas cónicas esmeriladas estándar.
Certificaciones: DIN 12257