2,4,6-Triclorofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139481000 139485000
ACRO139481000EA 50 EUR
ACRO139481000 ACRO139485000
2,4,6-Triclorofenol 98%
2,4,6-Triclorofenol
Formula: C₆H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 246 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 64…68 °C
Densidad: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002172
Núm. CAS: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09773
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to light brown Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥97.5 %