2,4,6-Triclorofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18469.0100 8.18469.1000
8.18469.0100EA 40.5 EUR
8.18469.0100 8.18469.1000
2,4,6-Triclorofenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triclorofenol
Formula: C₆H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 244,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼66 °C
Densidad: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002172
Núm. CAS: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09773
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.43 g/l (20 °C)
Melting Point 65 - 68 °C
Molar Mass 197.44 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (20 °C)
Flash Point 99 °C
Density 1.675 g/cm3 (25 °C)