3,4-Diclorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L12031.03 L12031.06
L12031.03EA 26 EUR
L12031.03 L12031.06
3,4-Diclorotiofenol ≥97%
3,4-Diclorotiofenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Pto. Ebullición: 119…120 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 87…89 °C
Densidad: 1,407
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004840
Núm. CAS: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3