2,6-Diclorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Diclorobencenotiol
A12854.06 A12854.14
A12854.06EA 33.9 EUR
A12854.06 A12854.14
2,6-Diclorotiofenol ≥97%
2,6-Diclorotiofenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Pto. Ebullición: 101…103 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004833
Núm. CAS: 24966-39-0
EINECS: 416-720-7