2,4-Diclorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12384.03 A12384.06 A12384.14
A12384.03EA 29.4 EUR
A12384.03 A12384.06 A12384.14
2,4-Diclorotiofenol ≥97%
2,4-Diclorotiofenol
Purity: 97% CAS No.: 1122-41-4 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 15° Boiling Point: 60-62°/1.5mm Beilstein Reference: 2042868 MDL No.: MFCD00041421
Formula: C₆H₄Cl₂S
Pto. Ebullición: 60…62 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: ∼15 °C
Densidad: 1,440
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041421
Núm. CAS: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7