Espátulas dobles, estrechas
Proveedor: RSG
830.130 830.150 830.185 830.210 830.250 830.400 830.350 830.300 830.500 030.250 030.210 030.185 030.150 030.130
RSGA830.130EA 20.5 EUR
RSGA830.130 231-0563 231-0564 RSGA830.210 RSGA830.250 RSGA830.400 RSGA830.350 RSGA830.300 RSGA830.500 RSGA030.250 RSGA030.210 RSGA030.185 RSGA030.150 RSGA030.130
Espátulas dobles, estrechas
Espátulas
Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.