Microespátulas dobles, un extremo cónico
Proveedor: RSG
039.210 039.160 039.140
RSGA039.210EA 26.1 EUR
RSGA039.210 RSGA039.160 RSGA039.140
Microespátulas dobles, un extremo cónico
Espátulas
Micro double spatulas with one conical end, 7 mm wide. Made of stainless steel.