3,5-Diclorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
L10697.03
L10697.06
L10697.03EA
50.4
EUR
L10697.03
L10697.06
3,5-Diclorotiofenol ≥97%
3,5-Diclorotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 17231-94-6
Molecular Formula: C6H4Cl2S
Formula Weight: 179.07
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-63°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 2041184
MDL No.: MFCD00041423
Formula:
C₆H₄Cl₂S MW: 179,07 g/mol Pto. Ebullición: 270…272 °C Pto. de fusión: 60…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041423 Núm. CAS: 17231-94-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |