2,5-Diclorotiofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A11434.03 A11434.06 A11434.14
A11434.03EA 23.3 EUR
A11434.03 A11434.06 A11434.14
2,5-Diclorotiofenol ≥98%
2,5-Diclorotiofenol
Purity: 98% CAS No.: 5858-18-4 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Odour: Unpleasant Melting Point: 22-25° Boiling Point: 112-116°/50mm Beilstein Reference: 2042866 MDL No.: MFCD00004831
Formula: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Pto. Ebullición: 112…116 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: 22…25 °C
Densidad: 1,415 g/cm³ (30 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004831
Núm. CAS: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III