2-Clorotiofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12014.06
A12014.14
A12014.30
A12014.06EA
38.9
EUR
A12014.06
A12014.14
A12014.30
2-Clorotiofenol ≥98%
2-Clorotiofenol
Purity: 98%
CAS No.: 6320-03-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.6040
Boiling Point: 108-110°/30mm
Beilstein Reference: 1209665
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004830
Formula:
C₆H₅ClS Pto. Ebullición: 108…110 °C (30 mmHg) Densidad: 1,277 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004830 Núm. CAS: 6320-03-2 EINECS: 228-667-5 ADR: 8,III |