4-Clorotiofenol 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: 4-Clorobencenotiol, p-Clorotiofenol

154760050 154761000 154765000
ACRO154760050EA 32.1 EUR
ACRO154760050 ACRO154761000 ACRO154765000
4-Clorotiofenol 98%
4-Clorotiofenol
Formula: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 49…53 °C
Densidad: 1,224 g/cm³ (60 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004847
Núm. CAS: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR