4-Clorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Clorobencenotiol, p-Clorotiofenol
B23838.14
B23838.22
B23838.14EA
29.9
EUR
B23838.14
B23838.22
4-Clorotiofenol ≥97%
4-Clorotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 106-54-7
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 605971
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00004847
Formula:
C₆H₅ClS MW: 144,62 g/mol Pto. Ebullición: 205…207 °C Pto. de fusión: 48…52 °C Densidad: 1,224 g/cm³ (60 °C) Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004847 Núm. CAS: 106-54-7 EINECS: 203-408-9 UN: 1759 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)