2,4,5-Triclorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,5-Triclorobencenotiol
L03324.06 L03324.03
L03324.06EA 165 EUR
L03324.06 L03324.03
2,4,5-Triclorotiofenol ≥97%
2,4,5-Triclorotiofenol
Purity: 97% CAS No.: 3773-14-6 Molecular Formula: C6H3Cl3S Formula Weight: 213.51 Odour: Unpleasant Melting Point: 112-118° Boiling Point: 153-154°/15mm Beilstein Reference: 509727 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00014447
Formula: C₆H₃Cl₃S
MW: 213,51 g/mol
Pto. Ebullición: 153…154 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 112…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014447
Núm. CAS: 3773-14-6
EINECS: 223-223-7
UN: 3335
ADR: 9,III