Cooling Boxes
Proveedor: KARTELL
3705 3706
478-0212EA 119 EUR
478-0212 478-0213
Cooling Boxes
Cajas Enfriadores de sobremesa
Cooling boxes are low temperature containers made of high impact polystyrene material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket.
  • Non-toxic
  • 100% food safe
Información de suministro: El bloque de refrigeración está disponible para las cajas de refrigeración.