1,2,3-Trifluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22055.03
B22055.06
B22055.03EA
27.7
EUR
B22055.03
B22055.06
1,2,3-Trifluorobenceno ≥98%
1,2,3-Trifluorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 1489-53-8
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1862388
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00012013
Formula:
C₆H₃F₃ Pto. Ebullición: 94…95 °C Densidad: 1,280 Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012013 Núm. CAS: 1489-53-8 UN: 2387 ADR: 3,II |