Platos de pesaje, antiestáticos
Proveedor: Simport Scientific
D250-3 D250-1 D250-2
SIMPD250-3EA 118 EUR
SIMPD250-3 SIMPD250-1 SIMPD250-2
Platos de pesaje, antiestáticos
Navecillas Navecillas de pesaje
Estos platos de pesaje son recipientes económicos, seguros, libres de contaminantes y biológicamente inertes para pesar muestras líquidas o en polvo en el laboratorio.
  • Resistente a ácidos diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases
  • El fondo plano garantiza una perfecta estabilidad en las encimeras
  • Superficie lisa que proporciona un vertido preciso con una mínima pérdida de muestra
  • Facilitan el pesaje de muestras afectadas por la estática
  • Ideal para muchas aplicaciones, como el pesaje, la dispensación o el almacenamiento
Los platos también pueden utilizarse como bandejas de congelación rápida para el material de muestra, bandejas de desecho para las ampollas rotas o bandejas de mezcla para lotes pequeños. Soporta temperaturas de hasta 80 °C.