Platos de pesaje, PS, antiestáticos, hexagonales
Proveedor: Simport Scientific
D252-1 D252-2 D252-3 D252-4
SIMPD252-1EA 26.6 EUR
SIMPD252-1 SIMPD252-2 SIMPD252-3 SIMPD252-4
Platos de pesaje, PS, antiestáticos, hexagonales
Navecillas Navecillas de pesaje
PS, hexagonal
  • Adecuada para el pesaje de muestras afectadas por la estática
  • Apilable para facilitar el almacenamiento
  • Resistente a temperaturas de hasta +80 °C
Excelente para manipular sólidos o líquidos durante el pesaje. Los platos, que se doblan fácilmente en forma de picos de vertido, permiten un trasiego sin derrames. El diseño hexagonal moldeado proporciona una mayor protección del equilibrio y seguridad.