Vasos, forma baja, Azlon®.
Proveedor: SciLabware
BPB0050P BPB0100P BPB0250P BPB1000P BPB0500P
213-0096EA 35.8 EUR
213-0096 213-0097 213-0098 213-0102 213-0100
Vasos, forma baja, Azlon®.
Vasos de precipitados
PP, muy translúcido.
  • Estilo de apilamiento cónico; ahorro de espacio y fácil de manejar
  • Buena resistencia química
  • Autoclavable a +121 °C
Ideal para el uso general del laboratorio. Graduaciones azules, nítidas y fáciles de leer. Vertedores precisos que no gotean.
Certificaciones: ISO 7056