1,2,4-Trifluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11424.06
A11424.14
A11424.22
A11424.06EA
17.9
EUR
A11424.06
A11424.14
A11424.22
1,2,4-Trifluorobenceno ≥98%
1,2,4-Trifluorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 367-23-7
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 89-91°
Beilstein Reference: 2042865
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00000305
Formula:
C₆H₃F₃ MW: 132.09 g/mol Pto. Ebullición: 89…91 °C Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 1.264 Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000305 Núm. CAS: 367-23-7 EINECS: 206-684-9 UN: 2387 ADR: 3 II |