VWR® Ultra-High Performance, Pipetas monocanal, mecánicas, volumen variable
Proveedor: VWR Collection
613-1489EA 345 EUR
613-1489 613-7063 613-7064 613-7065 613-7066 613-7067 613-7068 613-7069 613-7078 613-7079 613-7080 613-7081
VWR® Ultra-High Performance, Pipetas monocanal, mecánicas, volumen variable
Pipetas Micropipetas
Las pipetas VWR® de máximo rendimiento ofrecen exactitud y precisión superiores, con un diseño ergonómico probado y sin igual que es a la vez ligero y duradero.
  • Con la fuerza de émbolo más baja que se haya probado
  • Admite puntas universales
  • Rueda de ajuste de volumen con bloqueo automático
  • Expulsión de puntas con pulsador y código de colores para la identificación de volúmenes
  • Fácil calibración y mantenimiento por el usuario
  • Completamente autoclavables