1,2-Difluorobenceno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
155150100 155150500
ACRO155150100EA 57.3 EUR
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorobenceno 98%
1,2-Difluorobenceno
Formula: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,158 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000284
Núm. CAS: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %