1,2-Difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10377.09
A10377.18
A10377.30
A10377.09EA
53.6
EUR
A10377.09
A10377.18
A10377.30
1,2-Difluorobenceno ≥98%
1,2-Difluorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 367-11-3
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 92-94°
Beilstein Reference: 1905113
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000284
Formula:
C₆H₄F₂ Pto. Ebullición: 92…94 °C Pto. de fusión: –34 °C Densidad: 1,171 Pto. de inflamación: 1 °C (33 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000284 Núm. CAS: 367-11-3 EINECS: 206-680-7 UN: 1993 ADR: 3,II |