Discos de imanes de agitación
Proveedor: KARTELL
777 778 779
KART777EA 7.7 EUR
KART777 KART778 KART779
Discos de imanes de agitación
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
PTFE coated magnetic stirring bars with convex shape for good centring action.
  • Effective stirring action
  • Suitable for food stuff