Baldes de pesaje, desechables, antiestáticos, PS
Proveedor: Simport Scientific
D251-1 D251-2 D251-3
SIMPD251-1EA 23.2 EUR
SIMPD251-1 SIMPD251-2 SIMPD251-3
Baldes de pesaje, desechables, antiestáticos, PS
Navecillas Navecillas de pesaje
Los botes vertedores están hechos de poliestireno antiestático para facilitar la dispensación de materiales en polvo y líquidos. También puede utilizarse para pesar con seguridad materiales afectados por la estática.
  • Suave, uniforme y económico
  • Soporta temperaturas de hasta 80 °C
  • El material moldeado utilizado es más grueso que los platos de pesaje convencionales