Muestreadores, PowderProof
Proveedor: BURKLE
5302-0302 5302-0602 5302-0902 5302-1202 5302-0301 5302-0601 5302-0901 5302-1201 5302-0316 5302-0317 5302-0617 5302-0616 5302-0917 5302-0916 5302-1217 5302-1216
300-0193EA 2880 EUR
300-0193 300-0195 300-0017 300-0198 300-0192 300-0194 300-0196 300-0197 BURK5302-0316 BURK5302-0317 BURK5302-0617 BURK5302-0616 BURK5302-0917 BURK5302-0916 BURK5302-1217 BURK5302-1216
Muestreadores, PowderProof
Muestreadores Muestreadores de sólidos
El control de calidad empieza con la inspección de los productos que entran. Con el colector para polvo y granulado PowderProof®, realizar un muestreo multicapa de productos a granel ya no representa un problema.
  • Múltiples aplicaciones
  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1.4404)/V2A (1.4310)
  • Incl. unidad motora, dos baterías recargables, cargador rápido, punzón, espiral de transporte, bolsas, pinza para bolsa y cepillo de limpieza
  • Otras espirales de transporte disponibles como accesorios
PowderProof® es la solución profesional acreditada en la práctica para el muestreo móvil de polvos y granulados. A la resistente unidad motora pueden acoplarse diferentes punzones y espirales de transporte e intercambiarlos sin problemas. Este concepto modular del PowderProof® le permite múltiples aplicaciones para granulados y polvos en toneles, barriles, bolsas de gran tamaño o sacos.
Los útiles accesorios como la cesta para botella muestra, la bolsa para muestras y las etiquetas selladoras close-it facilitan aún más el muestreo sencillo y seguro.
PowderProof® con punzón de uso horizontal para la extracción de muestras de sacos y con punzón de uso vertical para el muestreo de recipientes abiertos como barriles, toneles o bolsas de gran tamaño.