Casetes para tejido, Slimsette™, en pilas QuickLoad™, M509T
Proveedor: Simport Scientific
M509-10T M509-11T M509-12T M509-2T M509-3T M509-4T M509-5T M509-6T M509-7T M509-8T M509-9T
720-1422EA 767 EUR
720-1422 720-1424 720-1426 720-1431 720-1433 720-1435 720-1437 720-1439 720-1441 720-1443 720-1445
Casetes para tejido, Slimsette™, en pilas QuickLoad™, M509T
Casetes para histología Casetes para procesamiento de tejidos
Se pueden utilizar con impresoras de tinta Leica y Sakura.
  • En cada casete hay una cubierta de plástico desechable de una sola pieza preinstalada
  • Se elimina la necesidad de usar tapas de acero reutilizables
  • La cubierta se puede abrir y cerrar tantas veces como sea necesario y siempre volverá a fijarse correctamente
Moldeados a partir de un polímero acetal especial de alta densidad, mantienen las muestras sumergidas de forma segura y son totalmente resistentes a la acción química de disolventes utilizados en laboratorios de histología. Las eficaces aberturas de flujo maximizan el intercambio de fluido y aseguran un drenaje apropiado de reactivos. La cubierta no sobresale por encima del casete, lo que supone un gran ahorro de espacio.
Envase: Los casetes están empaquetados en pilas de 40. Cada caja contiene 50 pilas, lo que hace un total de 2000 casetes.