Bottles, narrow neck, square, PP 'Clear Grip', with thread
Proveedor: Kautex
310-86456 310-86457 310-86458 310-86459
215-2879EA 599 EUR
215-2879 215-2880 215-2881 215-2882
Bottles, narrow neck, square, PP 'Clear Grip', with thread
Frascos Botellas de plástico
Polipropileno transparente.
  • Ligero
  • Rigidez
  • Resistencia al impacto
  • Fácilmente reciclable
  • A prueba de fugas
  • Apto para alimentos
  • Certificada halal
Buena transparencia y brillo (ideal para presentaciones de productos). Excelente resistencia química y estabilidad térmica, rigidez equilibrada y resistencia al impacto.