1,3-Difluorobenceno 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 50.2 EUR
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorobenceno 99+%
1,3-Difluorobenceno
Formula: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Pto. Ebullición: 83 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000327
Núm. CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %