1,3-Difluorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14387.09
A14387.18
A14387.30
A14387.09EA
40.5
EUR
A14387.09
A14387.18
A14387.30
1,3-Difluorobenceno ≥99%
1,3-Difluorobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 372-18-9
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Melting Point: -59°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 1904537
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000327
Formula:
C₆H₄F₂ MW: 114,09 g/mol Pto. Ebullición: 82…83 °C Pto. de fusión: –59 °C Densidad: 1,160 Pto. de inflamación: 2 °C (36 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000327 Núm. CAS: 372-18-9 EINECS: 206-746-5 UN: 1993 ADR: 3,II |